Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Adapter Duran DIN 12249 koner
Produktkod. 10040331
Change view
Standard konisk led nr:
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 25/29
NS 29/32
NS 45/40
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr Förpackningsstorlek
10040331 NS 12/21 Paket med 10
10343281 NS 14/23 Paket med 10
10792512 NS 19/26 Paket med 10
10702522 NS 25/29 Paket med 10
10303331 NS 29/32 Paket med 10
10302711 NS 45/40 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10040331 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 01100212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    407.00 SEK
    348.75 SEK / Paket med 10
    Save 58.25 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 02-11-2026
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Kottar
  • Enl. enligt DIN 12249 blankett B
  • Standard koniska slipade koner
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Standard konisk led nr NS 12/21
Tjocklek (metrisk) vägg 1.5 mm
Diameter (metrisk) Ytterrör 10 mm
Material Duran Glas