Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Adapter Duran DIN 12249 Sockel
Beskrivning
- Uttag
- Enl. enligt DIN 12249 blankett E
- DIN standard
- Koniska jordade uttag
- Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Specifikationer
| Standard konisk led nr | NS 19/26 |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 1.8 mm |
| Diameter (metrisk) Ytterrör | 22 mm |
| Material | Duran Glas |