Läs mer
Eppendorf™ Adapter för Eppendorf™ Koniska rör med skruvlock
Produktkod. 16313316 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
50 ml rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 16313316
Brand: Eppendorf™ 5820734000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Adapter för 25 mL koniska rör med skruvlock för rotorer för koniska 50 mL rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter
Typ av rör Konisk
Kapacitet 50 ml rör
För användning med (utrustning) För rotorer för koniska 50 ml rör
Rörstorlek 50 ml Falcon
Antal per förpackning Set med 6 delar