Läs mer
Eppendorf™ Adapter för Eppendorf™ Koniska rör med snäpplock
Produktkod. 16303316 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
50 ml rör
Produktkod. 16303316
Brand: Eppendorf™ 5820733004
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Adapter för 25 mL koniska rör med snäpplock för rotorer för koniska 50 mL rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter
Typ av rör Konisk
Kapacitet 50 ml rör
För användning med (utrustning) För rotorer för koniska 50 ml rör
Rörstorlek 50 ml Falcon
Antal per förpackning Set med 6 delar