Läs mer
Eppendorf™ Adapter för Eppendorf SmartBlock™
Produktkod. 16393306 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Storlek:
25 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Storlek unitSize
16393306 25 ml Varje
1 options
Produktkod. 16393306 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5365000109
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Set bestående av 4 adaptrar och borttagningsverktyg
  • Eppendorf SmartBlocks™ är individuellt sensorstyrda värmeblock som håller exakta, enhetliga temperaturer
  • Kompatibel med Eppendorf™ ThermoMixer C och ThermoStat C, intervallet för 0,2 till 50 ml rör samt plattor (MTP-, DWP- och PCR-plattor 96 / 384) kan ändras snabbt och enkelt
  • Optimerad blockdesign stöder optimal temperaturöverföring inom ditt prov för att få utmärkta resultat
  • Eppendorf SmartBlock-specifik kalibrering med integrerad sensorteknologi maximerar temperaturnoggrannhet och homogenitet
  • Varje Eppendorf SmartBlock™ är individuellt besiktigad i produktionen för temperaturnoggrannhet och levereras inkl. ett serienummerspecifikt certifikat för dokumentationsändamål
  • Isolerade termoblock för ergonomisk drift – så att du inte bränner fingrarna (PhysioCare Concept )
  • Automatisk blockigenkänning för säker hantering
  • Optimerad blockdesign säkerställer maximal temperaturöverföring till provet
  • Eppendorf QuickRelease™ Tekniken möjliggör snabbt och enkelt blockbyte – utan behov av verktyg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Eppendorf SmartBlock 50 mL
Typ Tillbehör, Adapter
Modell Adapter 25 ml för Eppendorf SmartBlock™ 50 ml
Storlek 25 ml
Hastighet 1,000 rpm