Läs mer
Eppendorf™ Adapter för koniska rör
Produktkod. 10725642 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Rotor A-4-81 och Rotor FA-45-6-30
Rotor FA-45-6-30
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 7
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10725642 Rotor FA-45-6-30 Paket med 2
10616640 Rotor A-4-81 och Rotor FA-45-6-30 Paket med 7
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10725642 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5820717009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00 SEK
    1010.00 SEK / Paket med 2
    Save 205.00 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Designad för användning med en mängd olika produkter för att utöka vätskehanteringskapaciteten i labbet
  • Finns i förpackningar om två eller sju
  • För användning med Eppendorf Rotorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter
Typ av rör Konisk
Kapacitet 15 mL
För användning med (utrustning) Rotor FA-45-6-30
Färg Orange
Antal per förpackning Set om 2