Läs mer
Eppendorf™ Adapter för koniska rör
Produktkod. p-8003406 Handla allt Eppendorf Produkter
För användning med (utrustning):
Rotor A-4-81 och Rotor FA-45-6-30
Rotor FA-45-6-30
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 7
Produktkod. 10616640
Brand: Eppendorf™ 5820718005
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för användning med en mängd olika produkter för att utöka vätskehanteringskapaciteten i labbet
  • Finns i förpackningar om två eller sju
  • För användning med Eppendorf Rotorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter
Typ av rör Konisk
Kapacitet 15 mL
För användning med (utrustning) Rotor A-4-81 och Rotor FA-45-6-30
Färg Orange
Antal per förpackning Set om 7