Läs mer
Eppendorf™ Adapter för 50mL sockelkoniska rör
Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
Beskrivning
- Adapter
- För 50 ml koniska rör med sockel
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Adapter |
| Typ av rör | Konisk falk |
| Kapacitet | 50 mL |
| För användning med (utrustning) | Koniskt Falcon Tube |
| Borrningsstorlek (metrisk) | 31 mm |
| Antal platser | 16 |
| Antal per förpackning | 8 pack |