Läs mer
Eppendorf™ Adapter för Rotor T-60-11
Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
0,4 ml
1,5 till 2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Hög kapacitet för 60 x 1,5/2,0 ml rör
- Max. hastighet: 16 400 x g (14 000 rpm)
- Horisontell centrifugering för pelletsbildning vid rörets botten
- Idealisk för låga provkvantiteter
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Adapter |
| Kapacitet | 0,4 ml |
| För användning med (utrustning) | Rotor T-60-11 |
| Borrningsstorlek (metrisk) | 6 mm |
| Fartyg per adapter | 20 Reaktion |
| Antal platser | 120 |
| För användning med (applikation) | Låga provkvantiteter |
| Antal per förpackning | 6-pack |