Läs mer
Berthold Technologies Adapter för mikrocentrifugrör
Produktkod. 31777304 Handla allt Berthold Technologies Produkter
Change view
Inkluderar:
Adapter (1 Pc.)
Produktkod. Inkluderar
31777304 Adapter (1 Pc.)
1 options
Produktkod. 31777304 Leverantör Berthold Technologies Leverantörsnummer 57064S
Beräknad leverans: 20-11-2026
För Berthold Lumat LB 9510 rörluminometern
  • Adaptrar för mikrocentrifugrör ingår redan med Lumat, men de kan köpas separat vid behov.
Specifikationer
Typ Adapter
Färg Grå
För användning med (applikation) Luminescensanalyser
För användning med (utrustning) Lumat LB 9510 rörluminometer
Inkluderar Adapter (1 Pc.)