Läs mer
ADAPTER M1/4'-28F X 1,6MM ID ETFE
Brand:  Kimble Chase 953918-2306
ADAPTER M1/4'-28F X 1,6MM ID ETFE
Produktkod. 11812923
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.00 SEK
    128.51 SEK / Varje
    Spara 108.49 SEK
    45% Off
Bara null kvar
Beräknad leverans: 24-02-2026