Läs mer
Dostmann Electronic Adapterkontakt
Produktkod. 10068581
Sondtyp:
Typ K termoelement
Produktkod. 10068581
Brand: Dostmann Electronic 56000048
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rik, robust, pålitlig adapter för anslutning av typ K-sonder med miniatyrkontakt på P600/​T900-serien
  • Adapter DIN-kontakt till miniatyrkontakt typ K
  • Adapter för anslutning av typ K-sonder med miniatyrkontakt på P600/​T900-serien
  • Mått: 100 mm kabellängd
  • Vikt: 25 g
Specifikationer
Sondtyp Typ K termoelement
Produkttyp Adapterkontakt