Läs mer
Eppendorf™ Adapter S-4x Universal Rotor Large
Produktkod. 15761959 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
1 x 250 konisk flaska
24 x 14 ml rundbottnade rör
28 x 9 mL rundbottnade rör
3 x Micro-fluidic kort
7 x 50 mL koniska, sockelförsedda rör
92 x 1,5/2,0 mikrorör
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 15761959
Brand: Eppendorf™ 5920749005
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Underlättar användningen av specifika storlekar, former och antal kärl i rotorskopor för S-4xUniversal-Large rotor.
  • Lämplig för S-4xUniversal-Large rotorskopor
  • Rymmer ett urval av tuber, flaskor eller kort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet 3 x Micro-fluidic kort
För användning med (utrustning) S-4xUniversal-Large
Fartyg per adapter 3
Antal platser 3
Antal per förpackning 2/Pk.