Läs mer
Eppendorf™ Adapter S-4x Universal Rotor Large
Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
1 x 250 konisk flaska
24 x 14 ml rundbottnade rör
28 x 9 mL rundbottnade rör
3 x Micro-fluidic kort
7 x 50 mL koniska, sockelförsedda rör
92 x 1,5/2,0 mikrorör
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Lämplig för S-4xUniversal-Large rotorskopor
- Rymmer ett urval av tuber, flaskor eller kort
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av rör | Rund Botten |
| Kapacitet | 28 x 9 mL rundbottnade rör |
| Max. Diameter på rör | 17.5 mm |
| Max. Rörlängd | 136 mm |
| För användning med (utrustning) | S-4xUniversal-Large |
| Fartyg per adapter | 28 |
| Antal platser | 28 |
| Antal per förpackning | 2/Pk. |