Läs mer
Eppendorf™ Adapter för S-4x1000 Rotor High-Capacity skopa
Produktkod. 15788389 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
52 x 5 mL rundbottnade rör (FACS )
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 15788389
Brand: Eppendorf™ 5920724002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Underlättar användningen av specifika storlekar, former och antal kärl i S-4x1000 rotorskopor med hög kapacitet.
  • Lämplig för S-4x1000 rotorskopor med hög kapacitet
  • Rymmer ett urval av tuber eller flaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av rör Rund botten (FACS )
Kapacitet 52 x 5 mL rundbottnade rör (FACS )
Max. Diameter på rör 12 mm
Max. Rörlängd 106 mm
För användning med (utrustning) S-4X1000 rotor skopor med hög kapacitet
Fartyg per adapter 52
Antal platser 52
Antal per förpackning 2/Pk.