Läs mer
Eppendorf™ Adapter för S-4x400 skopa
Produktkod. 15833222 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
1 x 175 till 225 ml koniska rör
1 x 175 till 250 ml platt/konisk flaska
1 x 400 ml flaska
11 x 7,5 till 12 mL rundbottnade rör
15 x 4 till 8 mL rundbottnade rör
17 x 12 x 75 mm runda bottenrör
26 x 1,5/2,0 ml mikrorör
4 x 50 ml koniska rör
50 mL självstående rör, 50 mL Centriprep , 30 ml Oak Ridge
7 x 5,0 mL mikrorör, 15 mL koniska rör
8 x 9 mL rundbottnade rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 15833222
Brand: Eppendorf™ 5910703007
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Underlättar användningen av specifika storlekar, former och antal kärl i rotorskopor för S-4x400 rotor.
  • Lämplig för S-4x400 Rotorskopor
  • Rymmer ett urval av tuber eller flaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av rör Rund Botten
Kapacitet 15 x 4 till 8 mL rundbottnade rör
Max. Diameter på rör 13 mm
Max. Rörlängd 119 mm
För användning med (utrustning) S-4x400 skopa
Fartyg per adapter 15
Antal platser 15
Antal per förpackning 2/Pk.