Läs mer
Eppendorf™ Adapter för S-4x400 skopa
Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
1 x 175 till 225 ml koniska rör
1 x 175 till 250 ml platt/konisk flaska
1 x 400 ml flaska
11 x 7,5 till 12 mL rundbottnade rör
15 x 4 till 8 mL rundbottnade rör
17 x 12 x 75 mm runda bottenrör
26 x 1,5/2,0 ml mikrorör
4 x 50 ml koniska rör
50 mL självstående rör, 50 mL Centriprep , 30 ml Oak Ridge
7 x 5,0 mL mikrorör, 15 mL koniska rör
8 x 9 mL rundbottnade rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Lämplig för S-4x400 Rotorskopor
- Rymmer ett urval av tuber eller flaskor
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 1 x 400 ml flaska |
| För användning med (utrustning) | S-4x400 skopa |
| Fartyg per adapter | 1 |
| Antal platser | 1 |
| Antal per förpackning | 2/Pk. |