Läs mer
Eppendorf™ Adapter för S-4xUniversal Rotor
Produktkod. 15870927 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
1 x 1 L Nalgene Flaska
1 x 500 ml konisk flaska
1 x 750 ml flaska med platt botten
16 x 5 mL mikrorör, 16 x 15 mL koniska rör, 1 MTP/DWP
21 x 9 mL rundbottnade rör
26 x 7,5 till 12 mL rundbottnade rör
30 x 4 till 8 mL rundbottnade rör
46 rör på 12 x 75 mm eller 5 ml, rundbottnade rör (FACS )
5 x MTP/DWP/PCR-plattor
7 x 50 mL koniska rör, 1 x 96/384-brunnars mikroplatta, 1 x 250 mL flatbottnad flaska, 1 x 175 till 225 mL konisk flaska
7 x 50 mL sockelrör, 7 x 30 mL Oak Ridge-rör
9 x 50 ml koniska rör, 1 mikroplatta
Typ av rör:
Konisk
Mikrorör, konisk
PCR
Platt botten
Platt/konisk botten
Rund Botten
Rund botten (FACS )
Skirted Bottom, Oak Ridge
Antal platser:
1
16/16/1
21
26
30
46
5
7/1/1/1
7/7
9/1
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 15870927
Brand: Eppendorf™ 5910757000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Adaptern för S-4xUniversal Rotor underlättar användningen av specifika storlekar, former och antal kärl i rotorskopor för S-4xUniversal Rotor.
  • Lämplig för S-4xUniversal rotorskopor
  • Rymmer ett urval av tuber, flaskor eller tallrikar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av rör Platt botten
Kapacitet 1 x 750 ml flaska med platt botten
Max. Diameter på rör 102 mm
Max. Rörlängd 139 mm
För användning med (utrustning) S-4xUniversal Rotor
Antal platser 1
Antal per förpackning 2