Läs mer
Eppendorf™ Adapter för S-4xUniversal Rotor
Produktkod. 15890927 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
1 x 1 L Nalgene Flaska
1 x 500 ml konisk flaska
1 x 750 ml flaska med platt botten
16 x 5 mL mikrorör, 16 x 15 mL koniska rör, 1 MTP/DWP
21 x 9 mL rundbottnade rör
26 x 7,5 till 12 mL rundbottnade rör
30 x 4 till 8 mL rundbottnade rör
46 rör på 12 x 75 mm eller 5 ml, rundbottnade rör (FACS )
5 x MTP/DWP/PCR-plattor
7 x 50 mL koniska rör, 1 x 96/384-brunnars mikroplatta, 1 x 250 mL flatbottnad flaska, 1 x 175 till 225 mL konisk flaska
7 x 50 mL sockelrör, 7 x 30 mL Oak Ridge-rör
9 x 50 ml koniska rör, 1 mikroplatta
Typ av rör:
Konisk
Mikrorör, konisk
PCR
Platt botten
Platt/konisk botten
Rund Botten
Rund botten (FACS )
Skirted Bottom, Oak Ridge
Antal platser:
1
16/16/1
21
26
30
46
5
7/1/1/1
7/7
9/1
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Typ av rör Antal platser Förpackningsstorlek
15890927 1 x 500 ml konisk flaska Konisk 1 Paket med 2
15810937 7 x 50 mL sockelrör, 7 x 30 mL Oak Ridge-rör Skirted Bottom, Oak Ridge 7/7 Paket med 2
15820937 9 x 50 ml koniska rör, 1 mikroplatta Konisk 9/1 Paket med 2
15758112 1 x 1 L Nalgene Flaska Platt botten 1 Paket med 2
15870927 1 x 750 ml flaska med platt botten Platt botten 1 Paket med 2
15840927 5 x MTP/DWP/PCR-plattor PCR 5 Paket med 2
15820927 7 x 50 mL koniska rör, 1 x 96/384-brunnars mikroplatta, 1 x 250 mL flatbottnad flaska, 1 x 175 till 225 mL konisk flaska Platt/konisk botten 7/1/1/1 Paket med 2
15880927 46 rör på 12 x 75 mm eller 5 ml, rundbottnade rör (FACS ) Rund botten (FACS ) 46 Paket med 2
15830927 16 x 5 mL mikrorör, 16 x 15 mL koniska rör, 1 MTP/DWP Mikrorör, konisk 16/16/1 Paket med 2
15800937 21 x 9 mL rundbottnade rör Rund Botten 21 Paket med 2
15850927 26 x 7,5 till 12 mL rundbottnade rör Rund Botten 26 Paket med 2
15860927 30 x 4 till 8 mL rundbottnade rör Rund Botten 30 Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 15890927 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5910760000
I lager
Adaptern för S-4xUniversal Rotor underlättar användningen av specifika storlekar, former och antal kärl i rotorskopor för S-4xUniversal Rotor.
  • Lämplig för S-4xUniversal rotorskopor
  • Rymmer ett urval av tuber, flaskor eller tallrikar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av rör Konisk
Kapacitet 1 x 500 ml konisk flaska
Max. Diameter på rör 96 mm
Max. Rörlängd 148 mm
För användning med (utrustning) S-4xUniversal Rotor
Antal platser 1
Antal per förpackning 2