Läs mer
Biochrom Adapter set
Typ:
Röradapter
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Adaptersats för 10 och 12 mm rör
- För användning med Biochrom WPA CO8000 celldensitetsmätare
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) | 0,4 till 0,5 tum. |
| Diameter (metrisk) | 10 till 12 mm |
| Typ | Röradapter |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (utrustning) | Biochrom Ultrospec 30, Ultrospec 35c, Ultrospec 10, WPA CO8000 celldensitetsmätare |
| Håller | 10 och 12 mm provrör |
| Form | Cylindrisk |