Beskrivning
Gängadapterset för Pump-it kanisterpump, bestående av: Adapter yttre/yttre, 2 tum grov Mauser - 64mm (BSI), grön; Adapter yttre/yttre, 2 tum grov TriSure - 64mm (BSI), brun; Adapter yttre/yttre, 2 tum. BSP - 64 mm (BSI), blå; Adapter yttre/inre, 64mm (BSI) - DIN 60, svart; Adapter yttre/inre, 64mm (BSI) - DIN 51, svart.
- Adapter yttre/yttre, 2 tum grov Mauser - 64mm (BSI), grön
- Adapter yttre/yttre, 2 tum grov TriSure - 64mm (BSI), brun
- Adapter yttre/yttre, 2 tum. BSP - 64 mm (BSI), blå
- Adapter yttre/inre, 64mm (BSI) - DIN 60, svart
- Adapter yttre/inre, 64mm (BSI) - DIN 51, svart
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | Pump-it Behållarpump |
| Inkluderar | Adapter Ytter/Inner, 64 mm (BSI) - Din 51 Svart; Adapter Ytter/Inner, 64 mm (BSI) - Din 60, Svart |
| Typ | Adapter set |