Läs mer
Fisherbrand™ Adapter för Traceable™ Mätare, Universal VAC till 9 VDC
Produktkod. 17337629 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Traceable™ Meter
Produktkod. För användning med (utrustning)
17337629 Traceable™ Meter
1 options
Produktkod. 17337629 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer 1960134
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    692.00 SEK
    515.74 SEK / Paket med 1
    Save 176.26 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 22-01-2027
Optimera prestandan för dina konduktivitets- och pH/ORP-mätare med adaptern för Traceable™ Mätare, Universal VAC till 9 VDC.
  • Inkluderar fyra olika nätadaptrar för att konvertera 115/220 VAC till 9 VDC
  • Inkluderar NIST-spårbart certifikat från vårt A2LA ackrediterade (1750.01) kalibreringslaboratorium
Specifikationer
Typ Strömadapter
Certifikat och efterlevnad Hold (Håll)
För användning med (utrustning) Traceable™ Meter