Läs mer
asecos™ Adapter för UFA
Produktkod. 11908827 Handla allt asecos Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Höga skåp 1555 mm breda
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11908827 Höga skåp 1555 mm breda Varje
1 options
Produktkod. 11908827 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 30391
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Adapter för användning med recirkulerande luftfiltersystem UFA, höjd = 90 mm
  • Plåtstål målat
  • För modeller: XL90, VBF. (T)197
  • För höga skåp med kroppsbredd 1555 cm
  • För användning med recirkulerande luftfiltersystem UFA, höjd = 90 mm
Specifikationer
Beskrivning Adapter för användning med recirkulerande luftfiltersystem UFA, höjd = 90 mm
För användning med (utrustning) Höga skåp 1555 mm breda
Ytbeläggning Färg
Vikt (metrisk) 1.50 kg
Material Stål
Produkttyp Adapter