Läs mer
asecos™ Adapter för UFA
Produktkod. 11918827 Handla allt asecos Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
För modeller före typ VBF.197 och andra märken (med frånluftsplugg DN 75 mm)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11918827 För modeller före typ VBF.197 och andra märken (med frånluftsplugg DN 75 mm) Varje
1 options
Produktkod. 11918827 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 15784
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Adapter för användning med recirkulerande luftfiltersystem UFA
  • För modellserier före typ VBF.197 och tredjepartsskåp (med anslutning DN 75 mm)
  • Höjd = 160 mm
Specifikationer
Beskrivning Adapter för recirkulationsluftfiltersystem
För användning med (utrustning) För modeller före typ VBF.197 och andra märken (med frånluftsplugg DN 75 mm)
Ytbeläggning Färg
Vikt (metrisk) 2.50 kg
Material Stål
Produkttyp Adapter