Läs mer
Berthold Technologies Adapterflaskor 15 x 42 mm
Produktkod. 31777384 Handla allt Berthold Technologies Produkter
Change view
Inkluderar:
Adaptrar (10 Pc.)
Produktkod. Inkluderar
31777384 Adaptrar (10 Pc.)
1 options
Produktkod. 31777384 Leverantör Berthold Technologies Leverantörsnummer 32737
Beräknad leverans: 20-11-2026
För användning med Junior portabla rörluminometrar.
  • Förhindra att rören rör sig under mätning
  • Skydda provkammaren från kontaminering
  • Begränsa reagensspill i adaptern
  • Tillåt snabb byte av adaptern
Specifikationer
Färg Genomskinlig
För användning med (utrustning) Junior LB 9509 Portabel luminometer
Höjd (metrisk) 42 mm
Bredd (metrisk) 15 mm
Inkluderar Adaptrar (10 Pc.)