Läs mer
WTW™ Adapter för WTW™ FDO 925
Produktkod. 15229094
Change view
Material:
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
15229094 Rostfritt stål Varje
1 options
Produktkod. 15229094 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 201312
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
För användning med (utrustning) Montering av en RZ 300 magnetomrörarpaddel för BOD-mätning på en FDO™ 925
Typ Adapter
Material Rostfritt stål