Läs mer
WTW™ Adapter för WTW™ OxiTop/OxiTop-C™ Mäthuvud
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10736452
Change view
Typ:
Adapter OxiTop™ -AD/SK
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ unitSize
10736452 Adapter OxiTop™ -AD/SK Varje
1 options
Produktkod. 10736452 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 209016
I lager
Specifikationer
Typ Adapter OxiTop™ -AD/SK
För användning med (applikation) För alla modeller av PF45/ och MF/45 prov- och mätflaskor
För användning med (utrustning) OxiTop™ /OxiTop™ -C mäthuvuden
Inkluderar 1 x OxiTop™ AD-adapter, 1 x OxiTop™ SK skruvbar adapter, 1 x packning DI45 för adapter, 1 x skruvset VS45 för adapter, 2 x GK 600 L Gummihylsor