Beskrivning
- Adaptrar för rotorer
- Finns i förpackningar om 6
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Adapter |
| Typ av rör | Eppendorf |
| Kapacitet | 6 x 0,5 till 0,6 ml Microtainer™ Rör |
| För användning med (utrustning) | Rotor F-45-48-11 |
| Vinkel | Fast |
| För användning med (applikation) | 0,5 ml eller 0,6 ml Microtainer™ Rör |
| Antal per förpackning | 6/Pk. |