Läs mer
Eppendorf™ Adaptrar för 1,5/2,0 ml mikrocentrifugrotorer
Produktkod. 10690542 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
6 x 0,2 ml PCR-rör
6 x 0,25 till 0,4 ml Microtainer Rör
6 x 0,5 till 0,6 ml Microtainer™ Rör
6 x 0,5 till 0,6 ml PCR-rör
För användning med (applikation):
0,2 ml PCR-rör
0,4 ml Backman-rör
0,5 ml eller 0,6 ml Microtainer™ Rör
Typ av rör:
Backman
Eppendorf
PCR
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet För användning med (applikation) Typ av rör unitSize
10690542 6 x 0,2 ml PCR-rör 0,2 ml PCR-rör PCR Paket med 6
10227810 6 x 0,25 till 0,4 ml Microtainer Rör 0,2 ml PCR-rör PCR Paket med 6
10317991 6 x 0,5 till 0,6 ml PCR-rör 0,4 ml Backman-rör Backman Paket med 6
10449181 6 x 0,5 till 0,6 ml Microtainer™ Rör 0,5 ml eller 0,6 ml Microtainer™ Rör Eppendorf Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10690542 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5425715005
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd dessa adaptrar med en mängd olika rör och rotorer. Eppendorf™ Adaptrar fungerar med alla 1,5/2,0 ml mikrocentrifugrotorer.
  • Adaptrar för rotorer
  • Finns i förpackningar om 6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter
Typ av rör PCR
Kapacitet 6 x 0,2 ml PCR-rör
För användning med (utrustning) Rotor F-45-48-11
Vinkel Fast
För användning med (applikation) 0,2 ml PCR-rör
Antal per förpackning 6/Pk.