Läs mer
HUBER Adaptrar
Anslutningstyp:
M16 x 1 utvändig gänga till M30 x 1,5 utvändig gänga
M24 x 1,5 invändig gänga till M30 x 1,5 utvändig gänga
M24 x 1,5 invändig gänga till R1/2 utvändig gänga
M24 x 1,5 utvändig gänga till M24 x 1,5 utvändig gänga
M30 x 1,5 invändig gänga till 3/4 NPT hantråd
M30 x 1,5 utvändig gänga till G3/4 utvändig gänga
M30 x 1,5 utvändig gänga till M30 x 1,5 utvändig gänga
M38 x 1,5 invändig gänga till 1 NPT hantråd
M38 x 1,5 invändig gänga till M30 x 1,5 utvändig gänga
M38 x 1,5 invändig gänga till R3/4 utvändig gänga
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Anslutningstyp | M30 x 1,5 utvändig gänga till M30 x 1,5 utvändig gänga |
| Kvantitet | 1 st |
| Vikt (metrisk) | 0.120 kg |
| Typ | Adapter |