Läs mer
Thermo Scientific™ Adaptrar för dubbelblodspåshinkar för Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12/16 rotorer
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
12/16 x 300 ml
12/16 x 450 ml
12/16 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
Thermo Scientific blodbankscentrifuger erbjuder flexibiliteten att välja rotorer med högre kapacitet eller matcha befintliga arbetsflöden, med ett urval av Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ rotorer och skopsystem.
För behov av blodbehandling med hög genomströmning, HAEMAFlex 12 svängbara skopor ger 12 x 500 ml kapacitet eller uppgradera din centrifugkapacitet till 16 x 500 ml blodpåsar med HAEMAFlex 16 rotorer och samma skopval.
Välj adaptrar för dubbla kvintblodpåsar (storlek XXL, XL eller M) eller krokadaptrar för navelsträngsblodseparationer (storlek XXL eller M).
Välj adaptrar för dubbla kvintblodpåsar (storlek XXL, XL eller M) eller krokadaptrar för navelsträngsblodseparationer (storlek XXL eller M).
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Blodpåseadapter |
| Kapacitet | 12/16 x 500 ml |
| För användning med (utrustning) | XL size (110 x 76mm) |
| Beskrivning | Dubbel Quint Blood Bag Adapter för M storlek (110 x 57 mm) (set med 2) |
| Antal per förpackning | Set om 2 |