Läs mer
Thermo Scientific™ Adaptrar för dubbelblodspåshinkar för Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12/16 rotorer
Produktkod. p-6545044 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
12/16 x 300 ml
12/16 x 450 ml
12/16 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 15610937
Brand: Thermo Scientific™ 75003851
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Välj adaptrar för dubbla kvintblodpåsar eller krokadaptrar för navelsträngsblodseparationer i hinkar med dubbla blodpåsar för Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12/16 rotorer.
Thermo Scientific blodbankscentrifuger erbjuder flexibiliteten att välja rotorer med högre kapacitet eller matcha befintliga arbetsflöden, med ett urval av Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ rotorer och skopsystem.
För behov av blodbehandling med hög genomströmning, HAEMAFlex 12 svängbara skopor ger 12 x 500 ml kapacitet eller uppgradera din centrifugkapacitet till 16 x 500 ml blodpåsar med HAEMAFlex 16 rotorer och samma skopval.
Välj adaptrar för dubbla kvintblodpåsar (storlek XXL, XL eller M) eller krokadaptrar för navelsträngsblodseparationer (storlek XXL eller M).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Blodpåseadapter
Kapacitet 12/16 x 500 ml
För användning med (utrustning) XXL size (110 x 88mm)
Beskrivning Dubbel Quint Blood Bag Adapter för M storlek (110 x 57 mm) (set med 2)
Antal per förpackning Set om 2