Läs mer
Fisherbrand™ Adaptrar för Fisherbrand™ accuSpin™ 4-placesrotor med rektangulär skopa
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Behållartyp:
Bottle
Flaska
Färg:
Brown
Grå
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Montera i rektangulär skopa 13-100-587 för svängande skokrotor 13-100-584; kan även användas i förseglad rotor 13-100-589.
Beställningsinfo
Adaptrar säljs styckvis. Beställ rätt kvantitet för att utrusta rotorn. Andra adapterstorlekar finns tillgängliga online.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | accuSpin 1/1R 4-plats rotor |
| Färg | Grå |
| Behållartyp | Flaska |