Läs mer
Eppendorf™ Adaptrar för 100mL rektangulär hink
Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
1,2 till 5 ml
1,5 till 2 ml
15 mL
18 till 120 ml
18 till 30 ml
2.6 to 7 mL
3 till 15 ml
30 till 50 ml
50 mL
50 till 75 ml
7 till 18 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Adaptrar för rektangulära skopor
- För användning med Rotor A-4-44
- Finns i en mängd olika storlekar för ett brett spektrum av applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Adapter |
| Kapacitet | 3 till 15 ml |
| För användning med (utrustning) | 100 ml rektangulär hink |
| Borrningsstorlek (metrisk) | 16 mm |
| Antal platser | 28 |
| För användning med (applikation) | Standard, Vacutainer , Falcon och mikroprovrör |
| Antal per förpackning | 2 förpackningar |