Beskrivning
- Adaptrar för rektangulära skopor
- För användning med Rotor A-4-44
- Finns i en mängd olika storlekar för ett brett spektrum av applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Adapter |
| Kapacitet | 1,2 till 5 ml |
| För användning med (utrustning) | 100 ml rektangulär hink |
| Borrningsstorlek (metrisk) | 11 mm |
| Antal platser | 56 |
| För användning med (applikation) | Standard, Vacutainer , Falcon och mikroprovrör |
| Antal per förpackning | 2 förpackningar |