Läs mer
Eppendorf™ Adaptrar för 100mL rektangulär hink
Produktkod. 10328371 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
1,2 till 5 ml
1,5 till 2 ml
15 ml
18 till 120 ml
18 till 30 ml
2,6 till 7 ml
3 till 15 ml
30 till 50 ml
50 ml
50 till 75 ml
7 till 18 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
10328371 15 ml Paket med 2
10266861 1,2 till 5 ml Paket med 2
10555921 1,5 till 2 ml Paket med 2
10318611 50 till 75 ml Paket med 2
10681502 18 till 120 ml Paket med 2
10786722 30 till 50 ml Paket med 2
10398411 50 ml Paket med 2
10648821 18 till 30 ml Paket med 2
10618631 2,6 till 7 ml Paket med 2
10297581 7 till 18 ml Paket med 2
10247251 3 till 15 ml Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 10328371 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5804755006
Beräknad leverans: 01-12-2026
För användning med Eppendorf Tubes
  • Adaptrar för rektangulära skopor
  • För användning med Rotor A-4-44
  • Finns i en mängd olika storlekar för ett brett spektrum av applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter
Typ av rör Falk
Kapacitet 15 ml
För användning med (utrustning) 100 ml rektangulär hink
Borrningsstorlek (metrisk) 17.5 mm
Antal platser 16
Antal per förpackning 2 förpackningar