Description
- Adaptrar för rektangulära skopor
- För användning med Rotor A-4-44
- Finns i en mängd olika storlekar för ett brett spektrum av applikationer
Specifications
Specifications
| Typ | Adapter |
| Kapacitet | 2,6 till 7 ml |
| För användning med (utrustning) | 100 ml rektangulär hink |
| Borrningsstorlek (metrisk) | 13 mm |
| Antal platser | 36 |
| För användning med (applikation) | Standard, Vacutainer , Falcon och mikroprovrör |
| Antal per förpackning | 2 förpackningar |