Läs mer
Eppendorf™ Adaptrar för rektangulära skopor i A-4-81 Rotor
Produktkod. 10137533 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
15 ml
180 till 250 ml
2,6 till 7 ml
3 till 15 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet unitSize
10137533 2,6 till 7 ml Paket med 2
11830242 15 ml Paket med 2
11833981 180 till 250 ml Paket med 2
11803432 3 till 15 ml Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10137533 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5810747007
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lägg till flexibilitet till A-4-81 Rotor för Eppendorf Centrifugera 5810/5810 R med dessa adaptrar
  • Rotoradaptrar
  • För rektangulära skopor
  • Finns i ett brett utbud av storlekar för att passa olika applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter
Typ av rör Rund Botten
Kapacitet 2,6 till 7 ml
För användning med (utrustning) 500mL rektangulär hink för Rotor A-4-81
Borrningsstorlek (metrisk) 13 mm
Antal platser 18
Antal per förpackning 2 förpackningar