Läs mer
Eppendorf™ Adaptrar för 85mL rund hink
Produktkod. 10565792 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
1 till 1,4 ml
15 ml
2 till 7 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet unitSize
10565792 2 till 7 ml Paket med 2
10669651 1 till 1,4 ml Paket med 2
11568683 15 ml Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10565792 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5702737003
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Typ Adapter
Typ av rör Konisk falk
Kapacitet 2 till 7 ml
För användning med (utrustning) 85 ml rund hink
Borrningsstorlek (metrisk) 12.5 mm
Antal platser 20
Antal per förpackning 2 förpackningar