Läs mer
Eppendorf™ Adaptrar för Eppendorf™ Rotor A-4-81
Lägg till flexibilitet till Eppendorf Centrifugerar med dessa rotoradaptrar
Brand: Eppendorf™ 5810745004
2346.35 SEK valid until 2025-08-22
Use promo code "24148" to get your promotional price.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Adaptrar
- För Eppendorf™ Rotor A-4-81
Specifikationer
Adapter | |
1,5 till 2 ml | |
11 mm | |
2 förpackningar |
Plan | |
Rotor A-4-81 Eppendorf | |
80 |
Kampanjer
-
Multiple Manufacturers
Illuminating Protein Pathways
Shining a light on the tools that drive protein discovery.Promo Code: 24148Expires: 2025-08-22
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Eppendorf™ Adaptrar för Eppendorf™ Rotor A-4-81 > Kapacitet: 1,5 till 2 ml; Antal platser: 80
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering