Läs mer
Eppendorf™ 50mL Falcon Tube Rotor Adapter
Produktkod. 11562225 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
11562225 50 ml Paket med 2
1 options
Produktkod. 11562225 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5702734004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1440.00 SEK
    1200.00 SEK / Paket med 2
    Save 240.00 SEK
    16% Av
I lager
Denna adapter ger flexibilitet för 100 ml runda hinkar i Rotor A-4-38.
  • Rymmer 1 50mL koniskt rör
  • För användning med Rotor A-4-38
  • Set om 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter
Typ av rör Konisk falk
Kapacitet 50 ml
För användning med (utrustning) Rund hink
Borrningsstorlek (metrisk) 30 mm
Antal platser 1
Antal per förpackning 2 förpackningar