Läs mer
Eppendorf™ Adaptrar för koniska med fast vinkel Falcon™ Rotor
Produktkod. 10296761 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
15 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
10296761 50 ml Paket med 2
10003181 15 ml Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10296761 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5804775007
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa adaptrar med Fixed-Angle Conical Falcon™ Rotorer.
  • Set med 2 adaptrar
  • Kompatibel med Rotor F-34-6-38
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter
Typ av rör Konisk falk
Kapacitet 50 ml
För användning med (utrustning) Fast vinkelrotor
Borrningsstorlek (metrisk) 29.5 mm
Antal platser 6
Antal per förpackning 2 förpackningar