Läs mer
Eppendorf™ Adaptrar för rotor med fast vinkel med rund botten
Produktkod. 10249351 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
15 till 18 ml
5 ml
7 till 15 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet unitSize
10249351 15 till 18 ml Paket med 2
10450332 5 ml Paket med 2
10053311 7 till 15 ml Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10249351 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5804772008
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lägg till flexibilitet till Eppendorf Centrifugerar med dessa rotoradaptrar
  • Adaptrar
  • För Eppendorf™ Rundbottenrotorer med fast vinkel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter
Typ av rör Rund Botten
Kapacitet 15 till 18 ml
För användning med (utrustning) Fast vinkelrotor
Borrningsstorlek (metrisk) 18 mm
Antal platser 6
Antal per förpackning 2 förpackningar