Läs mer
Eppendorf™ Adaptrar för Oak Ridge-rör
Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
10 ml
16 ml
30 ml
35 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Adaptrar
- För Eppendorf™ Oak Ridge rör
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Adapter |
| Typ av rör | Oak Ridge |
| Kapacitet | 35 ml |
| För användning med (utrustning) | 35 ml Oak Ridge-rör |
| Antal per förpackning | 2 förpackningar |