Läs mer
Eppendorf™ Adaptrar för Oak Ridge-rör
Produktkod. 12376053 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
10 ml
16 ml
30 ml
35 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 12376053
Brand: Eppendorf™ 5820719001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lägg till flexibilitet till dina vätskehanteringsapplikationer med dessa adaptrar
  • Adaptrar
  • För Eppendorf™ Oak Ridge rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter
Kapacitet 10 ml
För användning med (utrustning) 10 ml Oak Ridge-rör
Antal per förpackning 2 förpackningar