Läs mer
Eppendorf™ Adaptrar för rektangulär skopa i rotor A-4-38 Produktkod.: 11502235
Eppendorf™ Adaptrar för rektangulär skopa i rotor A-4-38
Produktkod. 11502235 Handla allt Eppendorf Produkter
15 mL, Paket med 2
Kapacitet:
15 mL
20 mL
25 mL
5 till 7 ml
9 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 11502235
Brand: Eppendorf™ 5702712000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Stort utbud av adaptrar för alla bloduppsamlingsrör och cellodlingsrörtyper
  • Adapter för Rotor A-4-38
  • För centrifugering av bloduppsamlingsrör eller 15/50 ml koniska rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter
Typ av rör Standard
Kapacitet 15 mL
För användning med (utrustning) Rektangulär skopa i Rotor A-4-38
Borrningsstorlek (metrisk) 17 mm
Antal platser 24
Antal per förpackning 2 förpackningar
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Eppendorf™ Adaptrar för rektangulär skopa i rotor A-4-38 >