Läs mer
Eppendorf™ Adaptrar för rektangulär skopa i rotor A-4-38
Stort utbud av adaptrar för alla bloduppsamlingsrör och cellodlingsrörtyper
Brand: Eppendorf™ 5702716006
1150.00 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Adapter för Rotor A-4-38
- För centrifugering av bloduppsamlingsrör eller 15/50 ml koniska rör
Specifikationer
Adapter | |
25 mL | |
24 mm | |
2 förpackningar |
Standard | |
Rektangulär skopa i Rotor A-4-38 | |
8 |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Eppendorf™ Adaptrar för rektangulär skopa i rotor A-4-38 > Borrstorlek: 24 mm; För användning med: Rektangulär skopa i Rotor A-4-38
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering