Läs mer
Thermo Scientific™ Adaptrar för HIGHConic III Rotor
Produktkod. 15105273 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
1,5/2,0 ml
12 ml
16 ml
3,5 ml
38 ml
5 ml
6,5 ml
8 x 15 ml
Max. Diameter på rör:
11 mm
12 mm
13,5 mm
16 mm
17 mm
18 mm
25,5 mm
Max. Rörlängd:
17 mm
40 mm
96 mm
100 mm
110 mm
114 mm
123 mm
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet Max. Diameter på rör Max. Rörlängd Unit Size
15105273 8 x 15 ml 12 mm 17 mm 1 uppsättning
15798139 38 ml 25,5 mm 110 mm Paket med 2
15708149 16 ml 18 mm 123 mm Paket med 2
15738578 12 ml 16 mm 96 mm Paket med 2
15718149 6,5 ml 13,5 mm 114 mm Paket med 2
15728149 3,5 ml 11 mm 100 mm Paket med 2
15753569 1,5/2,0 ml 11 mm 40 mm Paket med 2
15271026 5 ml 17 mm 100 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 15105273 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 75005808
I lager
Diverse adaptrar för användning med HIGHConic III-rotorn
Få plats med koniska rör i 50mL-hinkarna för användning med Thermo Scientific HIGHConic III rotor med fast vinkel.
  • Adaptrar för att köra olika rör i HIGHConic III-rotor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Rotoradapter
Typ av rör Konisk
Kapacitet 8 x 15 ml
Max. Diameter på rör 12 mm
Max. Rörlängd 17 mm
För användning med (utrustning) HIGHConic III fast angelrotor (75005709).
Beskrivning 15 ml konisk röradapter
Rörstorlek 15 mL