Läs mer
Thermo Scientific™ Adaptrar för HIGHConic III Rotor
Produktkod. 15708149 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
1,5/2,0 ml
12 ml
16 ml
3,5 ml
38 ml
5 ml
6,5 ml
8 x 15 ml
Max. Diameter på rör:
11 mm
12 mm
13,5 mm
16 mm
17 mm
18 mm
25,5 mm
Max. Rörlängd:
17 mm
40 mm
96 mm
100 mm
110 mm
114 mm
123 mm
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 2
Produktkod. 15708149
Brand: Thermo Scientific™ 75005803
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Diverse adaptrar för användning med HIGHConic III-rotorn
Få plats med koniska rör i 50mL-hinkarna för användning med Thermo Scientific HIGHConic III rotor med fast vinkel.
  • Adaptrar för att köra olika rör i HIGHConic III-rotor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rotoradapter
Typ av rör Rund Botten
Material Polypropen
Kapacitet 16 ml
Max. Diameter på rör 18 mm
Max. Rörlängd 123 mm
För användning med (utrustning) HIGHConic III-rotor (75005709)
Beskrivning Adaptrar för 16 mL rundbottnade rör som används i HIGHConic III-rotor
Antal platser 1
Rörstorlek 16 mL
Antal per förpackning 2