Läs mer
Thermo Scientific™ Adaptrar för HIGHConic III Rotor
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
1,5/2,0 ml
12 ml
16 ml
3,5 ml
38 ml
5 ml
6,5 ml
8 x 15 ml
Max. Diameter på rör:
11 mm
12 mm
13,5 mm
16 mm
17 mm
18 mm
25,5 mm
Max. Rörlängd:
17 mm
40 mm
96 mm
100 mm
110 mm
114 mm
123 mm
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 2
Beskrivning
Få plats med koniska rör i 50mL-hinkarna för användning med Thermo Scientific HIGHConic III rotor med fast vinkel.
- Adaptrar för att köra olika rör i HIGHConic III-rotor
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotoradapter |
| Typ av rör | Rund Botten |
| Material | Polypropen |
| Kapacitet | 3,5 ml |
| Max. Diameter på rör | 11 mm |
| Max. Rörlängd | 100 mm |
| För användning med (utrustning) | HIGHConic III-rotor (75005709) |
| Beskrivning | Adaptrar för 3,5 mL rundbottnade rör som används i HIGHConic III-rotor |
| Antal platser | 2 |
| Rörstorlek | 3.5 mL |
| Visa mer |